Elektroskop
Katalog # 765-0181
Leverantör: CORNELSEN EXPERIMENTA
Specifikationer
- Beskrivning:Elektroskop typ Braun
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
För elektrostatiska försök. Består av isolerad aluminiumhållare med spetslagrad visare, avtagbar kondensatorplatta, metallring med stav och 4 mm jordningskontakt.
- Dimension: metallring diam. 200 mm, stav diam. 10 mm