Elektrometer
Catalog # 765-0182
Supplier: CORNELSEN EXPERIMENTA
Specifications
- Beskrivning:Elektrometer
- Förp.:1
Specifications
About this item
Instrument för att jämföra laddningsmängder. Vid uppladdning repelleras en visare från den bygel den är upphängd i. Monterad på platta.