Glimlampa
765-1203
: PHYWE
- Beskrivning:Neonrör
- Förp.:1
Rörformad glimlampa av glas. Med koniska kontakthattar i ändarna. Används bl a för att bestämma laddningars polaritet, eftersom ljus endast uppstår kring den negativa elektroden. Tändspänning ca 80 V, släckspänning ca 65 V. Ansluts exempelvis med krokodilklämmor.
Längd: 50 mm
Ø: 10 mm