Stav
Catalog # 765-0198
Supplier: CORNELSEN EXPERIMENTA
Specifications
- Beskrivning:Stav
- Förp.:1
Specifications
About this item
Isolerad stav med 3 st anslutningsklämmor för tråd upp till 2 mm och 4 mm kontakthylsa.
- Dimensioner: stav diam 10×55 mm, höjd 120 mm