Mikrovoltförstärkare till demonstrationsinstrument
Catalog # 765-1293
Supplier: PHYWE
Specifications
- Beskrivning:Mikrovoltförstärkare
- Förp.:1
Specifications
About this item
För mätning av låga strömmar AC/DC och likspänningar AC/DC t ex Hallspänningar och termiska spänningar. Hög känslighet och mycket god elektrisk stabilitet. Väl avskärmad mot störande spänningar. Överbelastningsskyddad upp till 220 V AC/DC. Framsidan försedd med två skalor 0 to 3 och 0 to 10 båda med finindelning, mätområdesfönster och automatisk funktionsindikering. Baksidan är försedd med funktionsomkopplare, mätområdesomkopplare, tryckknapp för nollinställning samt ratt för elektrisk nolljustering. Dessutom finns en anslutning av skrivare.
Mätområden: 0 to 30 µV
0 to 100 µV
0 to 1 mV
0 to 10 mV