ContactUsLinkComponent
Kaliumdikromat concentrate for dilution to 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Kaliumdikromat concentrate for dilution to 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Catalog # 38100-1EA
CAS Number:  
Kaliumdikromat concentrate for dilution to 1L, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Catalog # 38100-1EA
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Ampoule
  • Förp.:
    1
  • Seq:
    0001
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Specification Test Results
About this item
 :
 :294.18 g/mol
Boiling Pt:100 °C (1,013 hPa)
Density:1,030 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-906-6
UN:2922
ADR:8,II
 :GHS05
 :GHS08
 :GHS06
CAS Number:7778-50-9
Formula:K₂Cr₂O₇
MDL Number:MFCD00011367