ContactUsLinkComponent
Ättiksyra concentrate for dilution to 1L, 0.1 M CH3COOH (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Ättiksyra concentrate for dilution to 1L, 0.1 M CH3COOH (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Catalog # 38050-1EA
CAS Number:  
undefined
Ättiksyra concentrate for dilution to 1L, 0.1 M CH3COOH (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Catalog # 38050-1EA
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Ampoule
  • Förp.:
    1
  • Seq:
    0001
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Specification Test Results
About this item
 :
 :60.05 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:200-580-7
ADR:8,III
 :GHS05
CAS Number:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152