Natriumnitroprussid dihydrat
Katalog # PROOBP453
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:200 mg
- Seq:2530
Specifikationer
Om denna produkt
:
Merck Index:13,08722
Densitet:1,72 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1588
ADR:6.1,III
:297.95 g/mol
EINECS:238-373-9
:GHS06
CAS-nummer:13755-38-9
Formel:Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
MDL-nummer:MFCD00149192