Vatten Reag. Ph. Eur. 1095503 för kromatografi
87960.290
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
:7732-18-5
:
:H₂O
:MFCD00011332
:18.02 g/mol
:13,10098
:100 °C (1013 hPa)
:0 °C
:1 g/cm³ (4 °C)
:Omgivande
:231-791-2