ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat 3% i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1070902
Kaliumpermanganat 3% i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1070902
  87919.290
 :  
undefined
Kaliumpermanganat 3% i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1070902
  87919.290
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
 :
 :158.03 g/mol
 :Omgivande
 :231-760-3
 :3082
 :9,III
 :GHS09
 :7722-64-7
 :KMnO₄
 :MFCD00011364