Kaliumpermanganat 3% i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1070902
Catalog # 87919.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:158.03 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-760-3
UN:3082
ADR:9,III
:GHS09
CAS Number:7722-64-7
Formula:KMnO₄
MDL Number:MFCD00011364