Etylacetat Reag. Ph. Eur. 1035301
Catalog # 87829.290
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:88.11 g/mol
Merck Index:13,03792
Kokande Pt:77,1 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–83 °C
Densitet:0,902 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–4 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-500-4
FN:1173
ADR:3,II
REACH:01-2119475103-46
:GHS02
:GHS07
CAS-nummer:141-78-6
Formel:CH₃COOC₂H₅
MDL-nummer:MFCD00009171