Aluminiumklorid Reag. Ph. Eur. 1002702
Katalog # 87765.290
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:133.34 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:3286
ADR:3 (6.1, 8),I
CAS-nummer:7446-70-0
Formel:AlCl₃
MDL-nummer:MFCD00003422