ContactUsLinkComponent
Aktivt kol, pulver, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Aktivt kol, pulver, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Katalog # 87126.230
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Aktivt kol, pulver, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Katalog # 87126.230
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    250 g
  • Seq:
    3545
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Decolourising value:
    Min. 20 ml
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 7 %
  • Loss on drying (120°C):
    Max. 8 %
  • Solubility in diluted HCl:
    Max. 10.0 %
  • Solubility in ethanol:
    Max. 0.2 %
  • Solubility in water:
    Max. 2.0 %
  • Soluble chlorides:
    Max. 0.1 %
  • Soluble sulphates:
    Max. 100 ppm
  • Ca (Calcium):
    Max. 1 %
  • Fe (Iron):
    Max. 0.03 %
  • Zn (Zinc):
    Max. 10 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :12.01 g/mol
Merck Index:13,01818
Smält Pt:3550 °C
Densitet:2 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-153-3
FN:1362
ADR:4.2,III
REACH:01-2119488894-16
CAS-nummer:64365-11-3
Formel:C
MDL-nummer:MFCD00133992