n-Pentan ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Catalog # 83993.320
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (on anhydrous substance):Min. 95.0 %
- Acidity:Max. 0.0002 meq/g
- Evaporation residue:Max. 5 ppm
- Water:Max. 0.01 %
- Transmittance (200 nm):Min. 56 %
- Transmittance (210 nm):Min. 71 %
- Transmittance (220 nm):Min. 89 %
- Transmittance (230 nm):Min. 98 %
- Transmittance (240 nm):Min. 99 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:72.15 g/mol
Merck Index:13,07193
Kokande Pt:35…36 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–130 °C
Densitet:0,63 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–40 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-692-4
FN:1265
ADR:3,II
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
REACH:01-2119459286-30
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
CAS-nummer:109-66-0
Formel:H₃C(CH₂)₃CH₃
MDL-nummer:MFCD00009498