Hexan (blandning av isomerer), HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
83992.320
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:2,5 L
- Seq:5096
- Assay (on anhydrous substance):Min. 45.0 %
- Acidity:Max. 0.001 meq/g
- Evaporation residue:Max. 5 ppm
- Water:Max. 0.01 %
- Transmittance (210 nm):Min. 60 %
- Transmittance (220 nm):Min. 80 %
- Transmittance (230 nm):Min. 95 %
- Transmittance (240 nm):Min. 98 %
- Transmittance (250 nm):Min. 99 %
:
:86.18 g/mol
:13,04712
:68…70 °C (1013 hPa)
:–95 °C
:0,66 g/cm³ (20 °C)
:–22 °C
:Omgivande
:203-777-6
:1208
:3,II
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
:GHS02
:GHS08
:GHS06
:GHS09
:110-54-3
:92112-69-1
:H₃C(CH₂)₄CH₃
:MFCD02179311