ContactUsLinkComponent
Salpetersyra 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
  310547.1000
 :  
undefined
Salpetersyra 6 mol/l (6 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
  310547.1000
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    6.00 N +/- 0,2%
 :
 :63.01 g/mol
 :Omgivande
 :231-714-2
 :2031
 :8,II
 :GHS05
 :GHS06
 :7697-37-2
 :HNO₃
 :MFCD00011349