ContactUsLinkComponent
Natriummetaarsenit 0.1 M (0.2 N) i vattenlösning
Toxic
Environment
Natriummetaarsenit 0.1 M (0.2 N) i vattenlösning
Catalog # 309744.1000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Toxic
Environment
Natriummetaarsenit 0.1 M (0.2 N) i vattenlösning
Catalog # 309744.1000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :129.91 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:232-070-5
UN:1686
ADR:6.1,II
 :GHS06
 :GHS09
CAS Number:7784-46-5
Formula:NaAsO₂
MDL Number:MFCD00003472