Propidium iodide
Katalog # MOLE14137305-100MG
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 mg
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:668.4 g/mol
EINECS:247-081-0
:GHS07
CAS-nummer:25535-16-4
Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
MDL-nummer:MFCD00011921