Benzylklorid, Msynth® plus, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.45024.9999
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1
- Seq:0001
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:460 mg/l (30 °C)
- Melting Point:-41.2 °C
- Molar Mass:126.58 g/mol
- Boiling Point:58 °C (29 hPa)
- Vapor Pressure:14 hPa (20 °C)
- Flash Point:67 °C
- Refractive Index:1.5415
- Explosion Limit:1.1 - 14 %(V)
- Density:1.10 g/cm3 (20 °C)
- pH:(H2O) not applicable
- Ignition Point:585 °C
- Hazard Class:6.1
- Hazard Class Description:Toxic materials
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:126.59 g/mol
Merck Index:13,01131
Kokande Pt:179,3 °C (1013 hPa)
Densitet:1,103 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:52 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:202-853-6
FN:1738
ADR:6.1 (8),II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS06
:GHS05
:GHS08
CAS-nummer:100-44-7
Formel:(C₆H₅)CH₂Cl
MDL-nummer:MFCD00000889