Isophthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
8.21821.0010
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:10 g
- Seq:3236
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:85 - 90 °C
- Molar Mass:134.14 g/mol
- Boiling Point:134 °C
- Synonyms:1,3-Benzenedicarbaldehyde, Isophthalaldehyde
- Hill Formula:C8H6O2
- Chemical Formula:C6H4-1,3-(CHO)2
:
:134.13 g/mol
:255 °C (1013 hPa)
:89…91 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:210-935-8
:626-19-7
:C₈H₆O₂
:MFCD00003372