2-Thiopheneethanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.18682.0025
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 ml
- Seq:2315
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Molar Mass:128.18 g/mol
- Boiling Point:74 - 76 °C (2 hPa)
- Refractive Index:1.5478 (20 °C, 589 nm)
- Density:1.16 g/cm3 (20 °C)
- Synonyms:2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophene
- Hill Formula:C6H8OS
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:128.19 g/mol
Kokande Pt:108 °C (1013 hPa)
Densitet:1,197 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:226-452-0
CAS-nummer:5402-55-1
Formel:C₆H₈OS
MDL-nummer:MFCD00005462