5-Fluorouracil för syntes, Sigma-Aldrich®
Katalog # 8.18505.0005
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:12 g/l (20 °C)
- Melting Point:282 - 283 °C (decomposition)
- Molar Mass:130.08 g/mol
- Boiling Point:190 - 200 °C (0.13 hPa)
- pH:4.3 - 5.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:130.08 g/mol
Merck Index:13,04208
Kokande Pt:347 °C (1013 hPa)
Smält Pt:282…283 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-085-6
FN:2811
ADR:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS06
:GHS08
CAS-nummer:51-21-8
Formel:C₄H₃FN₂O₂
MDL-nummer:MFCD00006018