ContactUsLinkComponent
4-Propylcyklohexanon för syntes, Sigma-Aldrich®
 :  Merck
4-Propylcyklohexanon för syntes, Sigma-Aldrich®
 :  Merck
  • Solubility:
    1.96 g/l (20 °C)
  • Molar Mass:
    140.22 g/mol
  • Boiling Point:
    219 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    0.23 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    90 °C
  • Density:
    0.91 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    6.0 (2 g/l, H2O, 20 °C)
  • Ignition Point:
    320 °C