1,4-Dimethylpiperazine för syntes, Sigma-Aldrich®
8.03580.0100
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
- Solubility:(20 °C) miscible
- Melting Point:-1 °C
- Molar Mass:114.19 g/mol
- Boiling Point:130 - 133 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:20 hPa (20 °C)
- Flash Point:21.5 °C
- Refractive Index:1.4463 (20 °C, 589 nm)
- Explosion Limit:1.8 - 9.6 %(V)
- Density:0.85 g/cm3 (20 °C)
- pH:10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
- Ignition Point:180 °C
:
:114.19 g/mol
:131 °C (1013 hPa)
:–1 °C
:0,85 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:203-412-0
:2733
:3 (8),II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS02
:GHS05
:GHS07
:106-58-1
:C₆H₁₄N₂
:MFCD00006156