ContactUsLinkComponent
Undec-10-enoic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Irritant
Undec-10-enoic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Supplier:  Merck
Certificates
Irritant
Undec-10-enoic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Supplier:  Merck
Certificates
Specification Test Results
  • Solubility:
    73.7 mg/l (30 °C)
  • Melting Point:
    24 °C
  • Molar Mass:
    184.27 g/mol
  • Boiling Point:
    275 °C (1013 mbar)
  • Flash Point:
    149 °C
  • Density:
    0.91 g/cm3 (20 °C)
  • Ignition Point:
    275 °C
Specification Test Results
Related Information