ContactUsLinkComponent
Salpetersyra 69%, Suprapur®, Supelco®
Salpetersyra 69%, Suprapur®, Supelco®
Catalog # 1.15187.1000
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Salpetersyra 69%, Suprapur®, Supelco®
Catalog # 1.15187.1000
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :63.01 g/mol
Merck Index:13,06608
Kokande Pt:120,5 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–42 °C
Densitet:1,4 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-714-2
FN:2031
ADR:8 (5.1),
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :GHS03
 :GHS06
 :GHS05
CAS-nummer:7697-37-2
Formel:HNO₃
MDL-nummer:MFCD00011349