Natriumperborat tetrahydrat, ren, Supelco®
1.06560.9050
: Merck
:
- Förpackningstyp:Fibre carton
- Förp.:50 kg
- Seq:4418
- Solubility:23 g/l (20 °C)
- Melting Point:60 °C (decomposition)
- Molar Mass:153.88 g/mol
- Bulk Density:800 kg/m3
- Density:1.73 g/cm3
- pH:10 (15 g/l, H2O, 20 °C)
:
:171.87 g/mol
:60 °C
:1,73 g/cm³ (25 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:239-172-9
:GHS05
:GHS08
:GHS07
:Omgivande
:10486-00-7
:NaH₂BO₄·4H₂O
:MFCD00149231