Kromtrioxid
Katalog # LBSE790858
Leverantör: LABSERVICE
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Om denna produkt
:
:99.99 g/mol
Merck Index:13,02256
Smält Pt:195 °C
Densitet:2,7 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-607-8
FN:1463
ADR:5.1,II
REACH:01-2119458868-17
:GHS03
:GHS06
:GHS05
:GHS08
:GHS09
CAS-nummer:1333-82-0
Formel:CrO₃
MDL-nummer:MFCD00010952