Ättiksyra concentrate for dilution to 1L, 1.0 M CH3COOH (1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Katalog # 38051-1EA
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Ampoule
- Förp.:1
- Seq:0001
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Factor:0.998 - 1.002
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:60.05 g/mol
Kokande Pt:117…118 °C
Smält Pt:4 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-580-7
FN:2789
ADR:8,II
:GHS05
:GHS02
CAS-nummer:64-19-7
Formel:H₃CCOOH
MDL-nummer:MFCD00036152