Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
EDTA disodium salt
EDTA disodium salt 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning
EDTA disodium salt 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning
EDTA disodium salt 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning
FFCHFF7935000
:
FF CHEMICALS
:
EDTA disodium salt 0.1 mol/l (0.2 N) i vattenlösning
FFCHFF7935000
:
FF CHEMICALS
:
Förp.:
5 L
Seq:
5190
:
:
336.21 g/mol
:
Omgivande
:
205-358-3
:
139-33-3
:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
:
MFCD00070672