Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Saltsyra 0.01 mol/l (0.01 N)
Saltsyra 0.01 mol/l (0.01 N)
Katalog # FFCHFF62899020
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Saltsyra 0.01 mol/l (0.01 N)
Katalog # FFCHFF62899020
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Förp.:
    20 L
  • Seq:
    5302

Specifikationer

Om denna produkt

 :
Densitet:1 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-595-7
ADR:8,III
 :36.46 g/mol
FN:1789
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324