ContactUsLinkComponent
Kaliumjodid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Kaliumjodid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Catalog # FFCHFF60509010
Supplier:  FF CHEMICALS
CAS Number:  
Kaliumjodid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Catalog # FFCHFF60509010
Supplier:  FF CHEMICALS
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    10 L
  • Seq:
    5214
Specifications
About this item
 :
 :166 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-659-4
CAS Number:7681-11-0
Formula:Kl
MDL Number:MFCD00011405