ContactUsLinkComponent
EDTA disodium salt 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
EDTA disodium salt 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
Catalog # FFCHFF20515000
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
EDTA disodium salt 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
Catalog # FFCHFF20515000
Leverantör:  FF CHEMICALS
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :336.21 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-358-3
CAS-nummer:139-33-3
Formel:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL-nummer:MFCD00070672