ContactUsLinkComponent
EDTA disodium salt 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
EDTA disodium salt 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
Catalog # FFCHFF0281000
Supplier:  FF CHEMICALS
CAS Number:  
EDTA disodium salt 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning
Catalog # FFCHFF0281000
Supplier:  FF CHEMICALS
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :336.21 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:205-358-3
CAS Number:139-33-3
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number:MFCD00070672