ContactUsLinkComponent
Kaliumjodid 100 g/l i vattenlösning
Kaliumjodid 100 g/l i vattenlösning
Catalog # FFCHFF2591000
Supplier:  FF CHEMICALS
CAS Number:  
Kaliumjodid 100 g/l i vattenlösning
Catalog # FFCHFF2591000
Supplier:  FF CHEMICALS
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :166 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-659-4
CAS Number:7681-11-0
Formula:Kl
MDL Number:MFCD00011405