Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kaliumjodid
Kaliumjodid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning
Kaliumjodid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning
FFCHFF0739010
:
FF CHEMICALS
:
Kaliumjodid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning
FFCHFF0739010
:
FF CHEMICALS
:
Förp.:
10 L
Seq:
5214
:
:
166 g/mol
:
Omgivande
:
231-659-4
:
7681-11-0
:
Kl
:
MFCD00011405