ContactUsLinkComponent
(C8-18)alkylbenzyldimetylammoniumklorid
(C8-18)alkylbenzyldimetylammoniumklorid
Catalog # EHERC10532200
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
(C8-18)alkylbenzyldimetylammoniumklorid
Catalog # EHERC10532200
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    0,1 g
  • Seq:
    3020
Specifications
About this item
 :
Melting Pt:29…34 °C
Density:0.98 g/cm³ (20 °C)
EINECS:264-151-6
UN:2923
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS09
CAS Number:63449-41-2
 :68391-01-5
Formula:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
MDL Number:MFCD00145757
Density:0,98 g/cm³ (20 °C)