Neutralrött
Katalog # CTEH62022/5
Leverantör: CLIN TECH
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Om denna produkt
:
:288.78 g/mol
Merck Index:12,06571
Smält Pt:290 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:209-035-8
CAS-nummer:553-24-2
Formel:C₁₅H₁₇ClN₄
MDL-nummer:MFCD00012651