ContactUsLinkComponent
Natriumkarbonat concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Natriumkarbonat concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Catalog # 4683.
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
undefined
Natriumkarbonat concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Catalog # 4683.
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic ampoule
  • Förp.:
    1 Ampoul
  • Seq:
    0501
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (N):
    0.099-0.101
Specification Test Results
About this item
 :
 :105.99 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:207-838-8
CAS Number:497-19-8
Formula:Na₂CO₃
MDL Number:MFCD00003494