ContactUsLinkComponent
Safranine 0 (3,7-diamino-2,8-dimetyl-5-fenylfenaziniumklorid) för mikroskopi (C.I. 50240)
Safranine 0 (3,7-diamino-2,8-dimetyl-5-fenylfenaziniumklorid) för mikroskopi (C.I. 50240)
Catalog # APPCA0427.0100
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Safranine 0 (3,7-diamino-2,8-dimetyl-5-fenylfenaziniumklorid) för mikroskopi (C.I. 50240)
Catalog # APPCA0427.0100
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifications
About this item
 :
 :350.85 g/mol
Density:1,447 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:207-518-8
CAS Number:477-73-6
Formula:C₂₀H₁₉ClN₄
MDL Number:MFCD00011759