Formaldehyd 37% i vattenlösning stabilised ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:50-00-0
:
Formel:CH₂O
MDL-nummer:MFCD00003274
:30.03 g/mol
Merck Index:14,4235
Kokande Pt:97 °C
Smält Pt:–15 °C
Densitet:1,083
Flash Pt:60 °C (140 °F)
FN:1198
ADR:3,III
:med metanol 10-15 %
EINECS:200-001-8
:GHS06
:GHS08
:GHS05
:GHS02
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande