Ditizon ≥85% ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:60-10-6
:
Formel:C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
MDL-nummer:MFCD00003025
:256.33 g/mol
Merck Index:14,3377
Kokande Pt:406 °C (1013 hPa)
Smält Pt:168 °C (dec.)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-454-1
:GHS07