ContactUsLinkComponent
Etylmetylketon
Etylmetylketon
Catalog # ABSO1091
Supplier:  ABSOR
CAS Number:  
undefined
Etylmetylketon
Catalog # ABSO1091
Supplier:  ABSOR
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,06097
Boiling Pt:79,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–86 °C
Density:0,8054 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–4 °C
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:201-159-0
UN:1193
ADR:3,II
 :72.11 g/mol
REACH:01-2119457290-43
 :GHS02
 :GHS07
CAS Number:78-93-3
Formula:C₂H₅COCH₃
MDL Number:MFCD00011648