0,00 kr
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Sweden
ContactUsLinkComponent
Xylen
Xylen
Xylen
ABSO1076
:
ABSOR
:
Xylen
ABSO1076
:
ABSOR
:
Förp.:
10 L
Seq:
5214
:
:
106.17 g/mol
:
13,10136
:
140 °C (1013 hPa)
:
–34 °C
:
0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
:
25 °C
:
Omgivande
:
215-535-7
:
1307
:
3,III
:
GHS02
:
GHS07
:
1330-20-7
:
C₆H₄(CH₃)₂
:
MFCD00077264