Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Propanol
2-Propanol
Brännbar
Irriterande
Leverantör:   ABSOR
2-Propanol
Leverantör:  ABSOR
Certifikat
2-Propanol
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  Isopropanol
  • CAS-nummer:67-63-0
  • Formel:(CH₃)₂CHOH
  • MDL-nummer:MFCD00011674
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Merck Index:13,05228
  • Kokande Pt:82 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:–89 °C
  • Densitet:0,786 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:12 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:200-661-7
  • FN:1219
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119457558-25
Product Family Options
Produktinformation
  • Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 5 L
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1 475,00 kr
    1 475,00 kr
    1 * 5 L
       1 475,00 kr
  • 10 L
    Log in för tillgänglighet
    Log in för tillgänglighet
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 2 750,00 kr
    2 750,00 kr
    1 * 10 L
       2 750,00 kr
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.