Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Glycerin
Glycerin ≥86%
Glycerin ≥86%
Glycerin ≥86%
Leverantör:
ABSOR
Certifikat
Expandera bilden
Glycerin ≥86%
Leverantör:
ABSOR
Om denna produkt
CAS-nummer:
56-81-5
:
Formel:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MDL-nummer:
MFCD00004722
:
92.09 g/mol
Merck Index:
13,04497
Förvaringstemperatur:
Omgivande
EINECS:
200-289-5