Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Petroleumeter, 64…95 °C
Petroleumeter, 64…95 °C
Katalog # ABSO1047
Leverantör:  ABSOR
CAS-nummer:  
Petroleumeter, 64…95 °C
Katalog # ABSO1047
Leverantör:  ABSOR
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Förp.:
    10 L
  • Seq:
    5214

Specifikationer

Om denna produkt

 :
Kokande Pt:60…95 °C (1013 hPa)
Smält Pt:< –40 °C
Densitet:0,67 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–21 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:265-151-9
FN:1268
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
CAS-nummer:64742-49-0
 :8032-32-4
MDL-nummer:MFCD00081849