Orders LinkContactUsLinkComponent
Aceton
Brännbar
Irriterande
Leverantör:   ABSOR
Aceton
Leverantör:  ABSOR
Certificates
Aceton
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS-nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL-nummer:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • Merck Index:13,00067
  • Kokande Pt:56,2 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:–95,4 °C
  • Densitet:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:<–20 °C (closed cup)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:200-662-2
  • FN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Product Family Options
Produktinformation
  • Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 5 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1 225,00 kr
    1 225,00 kr
    1 * 5 L
       1 225,00 kr
  • 10 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 2 250,00 kr
    2 250,00 kr
    1 * 10 L
       2 250,00 kr