Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Propidium iodide
Propidium iodide
Propidium iodide
Propidium iodide
ABCAAB14083-1
:
Abcam
:
Propidium iodide
ABCAAB14083-1
:
Abcam
:
Förpackningstyp:
Glass bottle
Förp.:
1 mL
Seq:
2070
:
:
668.4 g/mol
:
247-081-0
:
GHS07
:
25535-16-4
:
C₂₇H₃₄I₂N₄
:
MFCD00011921