Termometer för allmänt bruk
Catalog # 763-0411
Leverantör: MOLLER THERM
Specifikationer
- Beskrivning:Jordtermometer
- Förp.:1
- Mätområde:0…+80 °C
Specifikationer
Om denna produkt
Hölje av plast. Gradering −5 till 65 °C.
Hölje av plast. Gradering −5 till 65 °C.